Guía de diseño de salas blancas
Marzo, 2023 | 6 Minutos de lectura | Por: Metro
Guía de diseño de salas blancas
Optimice su espacio y aumente la productividad con un diseño de sala limpia bien diseñado. Crear una sala limpia productiva y eficiente requiere mucha planificación. El propósito de la sala limpia que está diseñando, el número de personas que trabajan en el área y la mejor manera de aprovechar al máximo el espacio son aspectos esenciales para crear una sala limpia altamente funcional.
El espacio de una sala limpia suele ser limitado, por lo que es fundamental asegurarse de tener la mejor distribución antes de comprar los productos. Dado que la sala limpia que construirá puede permanecer en uso durante décadas, querrá equiparla con un producto de calidad que funcione sin problemas. Para desarrollar el espacio ideal, asegúrese de involucrar a diversos miembros del equipo en la creación de su plan. Esto incluiría un diseñador de laboratorio profesional, parte del equipo de gestión de su laboratorio, un representante de salud y seguridad, y un técnico de gestión de instalaciones. Estas personas pueden proporcionar una visión clara de cómo necesitan que funcione el laboratorio. Otros aspectos importantes del diseño de una sala limpia incluyen el flujo de trabajo, las necesidades y requisitos de la sala limpia, y las diferentes soluciones para adaptarse a las necesidades del equipo una vez que comiencen a trabajar en el espacio.
1. Flujo de trabajo
Una sala limpia debe contar con un flujo de trabajo eficiente para mantenerse eficiente y organizada. Una de las mejores maneras de identificar y optimizar este flujo de trabajo es crear un diseño de sala limpia que lo mejore de forma natural. Para ello, planifique cada movimiento de un proyecto de principio a fin. Y con la ayuda de su equipo, puede agregar áreas de trabajo y almacenamiento exactamente donde los necesiten. Aquí hay algunos aspectos a considerar al configurar un flujo de trabajo:
  • Tráfico peatonal
  • Cantidad de personas necesarias para completar cada tarea
  • Espacio abierto para cambios
  • El equipo/suministros que necesita almacenar
Estos factores son fundamentales para crear un flujo de trabajo que aproveche el espacio adecuadamente. Además, considere el uso de productos que se puedan mover y ajustar según las necesidades del equipo. Es posible que el flujo de trabajo mapeado no sea la solución adecuada. No hay problema. Simplemente asegúrese de que los productos que coloque se puedan mover para crear el flujo perfecto que el equipo necesita.
2. Hágalo personal
Los miembros del equipo pasarán mucho tiempo en la sala limpia. Por lo tanto, asegúrese de que la sala tenga todo lo necesario a mano. Al realizar los preparativos, tenga en cuenta el tamaño y las preferencias de su equipo. Su equipo debe poder trabajar sin esfuerzo. Esto significa que las superficies de trabajo deben tener suficiente espacio para realizar las tareas sin chocar entre sí. Las superficies de trabajo también deben estar a una altura razonable para trabajar sin causar tensión muscular que pueda causar dolor y molestias con el tiempo. Combinar este concepto de trabajar sin esfuerzo físico adicional con la forma en que el equipo realiza sus tareas también se conoce como ergonomía. Aquí hay algunas maneras de mejorar el diseño ergonómico de su sala limpia:
  • Utilice superficies de trabajo fácilmente ajustables siempre que sea posible para que se puedan adaptar a la persona que trabaja en ellas.
  • Asegúrese de que las áreas de almacenamiento sean de fácil acceso, manteniéndolas a una altura razonable.
  • Permita a los miembros del equipo suficiente espacio para los pies en cada estación de trabajo.
Al hacer que el área de trabajo sea lo más cómoda posible, el trabajo resultará menos estresante para su equipo con el tiempo y se garantizará que no desarrollen problemas físicos más adelante debido a las tareas repetitivas de la industria de las salas blancas.
"Cuando se trata de crear la sala blanca ideal, no necesita hacerlo solo. Muchas empresas ofrecen herramientas y servicios de diseño para ayudarle a aprovechar al máximo su presupuesto y espacio. Por lo tanto, al diseñar su sala blanca, no lo haga solo."
3. Involucre al personal de limpieza
Uno de los aspectos más críticos del diseño de su sala limpia es su capacidad para mantener la limpieza. Mantener estas áreas limpias es fundamental para que su sala limpia supere las inspecciones continuamente. Para simplificar esta tarea, solicite a sus equipos de mantenimiento que señalen las fallas. Su experiencia les ayudará a identificar las áreas donde la suciedad y los residuos pueden acumularse con el tiempo. Eliminar las áreas que podrían causar condiciones insalubres es una excelente manera de garantizar que su sala limpia funcione durante muchos años sin necesidad de reemplazar los equipos regularmente.
Optimizar su diseño para la limpieza puede ahorrarle dinero y tiempo, a la vez que prolonga la vida útil de sus equipos. Según los protocolos de limpieza de la sala limpia, es necesario usar desinfectante para garantizar que la superficie esté libre de bacterias, hongos o virus. En los proyectos llave en mano, puede implementar un recubrimiento biocida en todas las superficies de la sala limpia, lo que brinda protección 24/7 contra bacterias, virus y hongos. Puede aplicar el recubrimiento más adelante, cuando la sala limpia esté en funcionamiento, pero es más complejo.
4. Deje espacio para el cambio
La naturaleza de su sala limpia puede cambiar con el tiempo. Esto puede ser problemático si ya se ha ocupado todo el espacio. En lugar de eso, piense con anticipación y deje margen para cambios. Al diseñar una sala limpia con la expectativa de crecimiento, abre el área a más posibilidades.
5. Adaptarse para la seguridad
En el entorno laboral moderno, es importante garantizar la seguridad y comodidad de su equipo. Con la propagación de la COVID-19, asegúrese de que su proceso de sala limpia esté optimizado para el distanciamiento social. Esto se puede lograr con un espacio de trabajo estratégicamente ubicado. Al revisar y planificar sus tareas, asegúrese de dejar 1,8 m entre las estaciones. Además, si es posible, añada una estación para que el equipo renueve su EPI cuando se sienta incómodo.
6. Flujo de aire
Las salas blancas son fundamentales para evitar la entrada de estática peligrosa y polvo en el área donde se trabaja con los componentes. Dentro de la sala blanca, el mobiliario debe ser de diseño abierto para garantizar la circulación del aire en la unidad. Si es posible, utilice mesas de trabajo perforadas para mantener la circulación de aire continua recomendada.