Trabajar en una sala limpia puede caracterizarse como un maratón, no una carrera corta. Por lo tanto, es importante que el equipo de protección utilizado, como los guantes, sea capaz de resistir. Proporcionar el nivel necesario de protección, mientras se asegura la capacidad de trabajar durante largos períodos de tiempo sin irritación de la piel, es imperativo.
"En un estudio centrado en los trabajadores de la salud con eccema en las manos, todos aquellos que cambiaron a guantes sin aceleradores mejoraron su situación, y dos tercios de los pacientes estaban completamente libres de síntomas."
¿Es el látex la única causa de alergias y dermatitis de contacto?
Aunque muchas industrias han dejado de usar guantes de látex, el látex no es la única alergia común a los guantes. Los aceleradores se utilizan a menudo como parte del proceso de fabricación de guantes para salas limpias para ayudar a estabilizar los materiales en bruto y formar un producto fuerte y elástico. Estos aceleradores, utilizados para producir muchos guantes sin látex, pueden causar alergias de Tipo IV conocidas como reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones son una respuesta inflamatoria que el cuerpo produce cuando se expone a ciertos alérgenos o acelerantes. Los aceleradores químicos a base de caucho natural o azufre presentes en los guantes sin látex pueden causar dermatitis alérgica de contacto, una alergia de Tipo IV común que resulta en una erupción con protuberancias o ampollas que pueden afectar la capacidad del personal de la sala limpia para realizar sus trabajos correctamente.
El papel de los aceleradores en las alergias y la dermatitis de contacto
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de dermatitis de contacto tienen un coste anual estimado que supera los $1.000 millones. Para un clínico, que cambia de guantes cada vez que entra en una sala de examen esto puede no ser un problema. Sin embargo, para los empleados de salas limpias, que necesitan usar el mismo par de guantes durante un período prolongado, una reacción a los aceleradores químicos puede acumularse especialmente para aquellos con alergias de Tipo IV.
¿Cuáles son las soluciones en caso de alergias al látex o aceleradores químicos?
De manera similar a cómo los fabricantes de guantes y los sistemas de salud se adaptaron para satisfacer las necesidades de aquellos con alergias al látex proporcionando productos libres de látex, los fabricantes han desarrollado guantes para salas limpias para satisfacer las necesidades de aquellos con alergias de Tipo IV y sensibilidades al látex o aceleradores químicos.
Marcas como HALYARD™ han desarrollado y ofrecen guantes para salas limpias libres de aceleradores con bajo potencial de dermatitis. Estos guantes proporcionan el mismo nivel de protección que los guantes tradicionales para salas limpias. Se recomiendan para su uso en entornos de salas limpias de Clase ISO 3 o superiores, y proporcionan una protección efectiva contra salpicaduras químicas, microorganismos y virus mientras permiten la flexibilidad y comodidad necesarias cuando se usan durante largos períodos de tiempo.
El trabajo realizado en salas limpias es importante y altamente especializado y aquellos que trabajan en esta industria merecen guantes que reflejen el trabajo que están realizando. Los guantes para salas limpias libres de aceleradores, como los guantes de nitrilo HALYARD™ PUREZERO*, proporcionan a los empleados el alto nivel de protección contra barreras necesario mientras reducen el riesgo de alergias y dermatitis de contacto.