UserName
Producción Biofarmacéutica Equipamiento De Laboratorio
Tome el control de sus análisis microbiológicos
Septiembre 2022 | 4 min de lectura | Por: Thermo Scientific
Tome el control de sus análisis microbiológicos
El éxito del control de calidad depende de la capacidad del fabricante para obtener de forma rápida y repetible la información adecuada que permita tomar decisiones clave en el proceso para mantener la calidad del producto, incluida la decisión de liberar las materias primas y los lotes de producto final para su uso. Los parámetros de calidad individuales necesarios para un plan completo de control de calidad vendrán determinados por la naturaleza del producto, la legislación local y las expectativas del consumidor. Esto significa que los métodos analíticos y los instrumentos necesarios para probar los parámetros de calidad deseados se deben elegir cuidadosamente para garantizar que los datos sean fiables y reproducibles.
"En el centro del flujo de trabajo de los análisis microbiológicos se encuentra el incubador, un equipo importante para cualquier laboratorio de microbiología."
Pruebas de esterilidad microbiana
Las pruebas de esterilidad microbiana, realizadas en condiciones asépticas, suelen ser necesarias como parte de un procedimiento de prueba de calidad sólido y recurrente. Después de las pruebas, un producto se certifica como estéril si no se encuentran microbios en las condiciones probadas, con la advertencia de que la calificación de esterilidad se limita a las condiciones específicas probadas.
En Thermo Fisher Scientific, ayudamos a los grupos de control de calidad a protegerse contra las reclamaciones de los clientes y a operar de forma más eficiente, proporcionando una gama de productos de laboratorio para la recogida de datos rápida, precisa y fiable para el análisis microbiano y de esterilidad.
La importancia de los incubadores
El éxito del control de calidad depende de la capacidad del fabricante para obtener de forma rápida y repetible la información correcta que permita tomar decisiones clave en el proceso para mantener la calidad del producto, incluida la decisión de liberar las materias primas y los lotes de producto final para su uso.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubadores microbiológicos
  • Ofrecen una exclusiva tecnología de doble convección y sistemas de alarma adicionales para una mayor protección de las muestras, lo que proporciona mayor tranquilidad a todos los usuarios.
  • Una rutina de descontaminación a 140°C, certificada de forma independiente, elimina la necesidad de esterilizar en autoclave por separado los accesorios interiores aportando confianza en el procedimiento de prueba aséptica.
  • Con un amplio rango de temperatura de funcionamiento, que va desde los 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta los 105°C, y una desviación espacial de la temperatura inferior a ± 0,6°C a 37°C, estas unidades están diseñadas para proporcionar un entorno seguro y controlado para el crecimiento microbiano.
  • Se puede elegir el exterior de acero inoxidable para obtener una superficie robusta y resistente a la corrosión en zonas de mucho uso.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubadores refrigerados
  • Die Kühlung mit energieeffizienter elektronischer Peltier-Kühltechnologie anstelle eines herkömmlichen Kompressors sorgt für eine hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität mit einem automatischen Gebläse, das die Geschwindigkeit anpasst, um eine optimale Temperaturleistung zu erzielen.
  • Con estas características de eficiencia, los incubadores refrigerados Heratherm utilizan hasta un 84% menos de energía que los modelos tradicionales basados en compresores, lo que podría ahorrar más de 2.800 kWh de energía a lo largo de un año, y una reducción anual de 2 toneladas de CO2 equivalentes de energía.
  • No contienen refrigerantes o sustancias peligrosas y requieren un bajo consumo de energía específicamente en el rango de temperatura de 15°C a 25°C, ideal para su uso con los requisitos comunes de incubación.
  • Equipado con alarmas visuales y sonoras en caso de desviaciones de temperatura, una interfaz RS232 para el registro directo de datos y un puerto de acceso para la supervisión independiente de los datos, el incubador refrigerado Heratherm está disponible en dos tamaños con una amplia gama de accesorios opcionales, como puertos de acceso adicionales, un exterior de acero inoxidable o una puerta para zurdos.
El análisis de la esterilidad microbiana es uno de los elementos más importantes de un sólido plan de control de calidad. Los riesgos asociados a la contaminación microbiana son pronunciados en términos de impacto potencial sobre la eficacia del producto, la protección del consumidor y la pérdida de ingresos. Los incubadores diseñados para proporcionar un entorno seguro y controlado para el crecimiento consistente de los microbios son de particular importancia para mantener un firme control de la calidad del producto cuando se trata de productos microbiológicamente sensibles. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de incubadores microbiológicos y refrigerados para satisfacer las necesidades de sus protocolos específicos de análisis microbiano.