Muestreadores desechables para alimentos Buerkle
Buerkle Disposable samplers for foodstuffs
Muestreadores desechables y detectables para alimentos Bürkle
  • Muestreadores azules desechables o detectables para alimentos
  • Especiales para el sector alimentario, farmacéutico y de piensos animales
  • Cumplen los requisitos alimentarios de la UE y las regulaciones de la FDA
  • Envoltorios individuales y esterilización mediante rayos gamma
  • Producción, montaje y envasado de conformidad con el entorno de sala limpia de clase 7
Muestreadores desechables y detectables azules para alimentos: palas esterilizadas, espátulas, cucharas y raspadores.
Características principales
Muestreadores desechables para alimentos (palas, espátulas, cucharas y raspadores)
El tono azulado que se utiliza no se produce de forma natural en los alimentos. Por ello, los productos o las piezas de color azul pueden encontrarse fácilmente e identificarse rápidamente con una comprobación visual si alguna vez se mezclan durante la producción.
  • Pala para alimentos, color azul, disponible de 25 a 1000 ml (10 uds. por caja)
  • Espátula para alimentos, color azul: profundidad de inserción 150 mm (10 uds. por caja)
  • Cuchara para alimentos, color azul: 2,5 o 10 ml (100 uds. por caja)
  • Raspador para alimentos, color azul: 200 x 80 mm (10 uds. por caja)
  • Pueden usarse como parte de la gestión de objetos extraños HACCP/IFS
  • Especialmente para los sectores alimentario, farmacéutico y de piensos animales
  • Poliestireno de color azu
  • Bolsas individuales y esterilización por rayos gamma
  • Producción, montaje y envasado de conformidad con el entorno de sala limpia de clase 7
  • Cumplen los requisitos alimentarios de la UE y las regulaciones de la FDA
Buerkle Scoops
Buerkle Spatula
Buerkle Spoons
Buerkle Scraper
Muestreadores desechables detectables (palas, espátulas, cucharas y raspadores)
Estas palas, espátulas, cucharas y raspadores no solo son de color azul, sino que también tienen un aditivo especial en el material que hace que sean visibles para los detectores metálicos o de rayos X. Por lo tanto, estos productos son rechazados con sistemas estándar que detectan la presencia de objetos extraños, incluso si están fabricados con plástico.
  • Pala detectable, color azul, disponible de 25 a 1000 ml (10 uds. por caja)
  • Espátula detectable, color azul: profundidad de inserción 150 mm (10 uds. por caja)
  • Cuchara detectable, color azul: 2,5 o 10 ml (100 uds. por caja)
  • Raspador detectable, color azul: 200 x 80 mm (10 uds. por caja)
  • Pueden detectarse en escáneres de color, detectores metálicos o rayos X
  • Poliestireno detectable de color azul
  • Bolsas individuales y esterilizadas con rayos gamma
  • Producción, montaje y envasado de conformidad con el entorno de sala limpia de clase 7
  • Cumplen los requisitos alimentarios de la UE y las regulaciones de la FDA
Muestreadores desechables
Muestreadores desechables detectables