Riesgos de contaminación
Hay cinco fuentes principales de contaminación en una sala limpia: el personal, el agua, el aire y la ventilación, las superficies y el transporte de artículos; siendo el personal el factor principal. Si cuenta con el equipo correcto de protección individual y con productos de limpieza y esterilización puede ayudar a evitar la contaminación en entornos críticos.
La cartera de productos de Fisher Scientific ofrece una gama de productos innovadores y líderes en el sector que le permitirán poner en marcha sus salas limpias con seguridad y eficacia.
Descubra nuestra amplia gama de productos básicos de laboratorio de seguridad
1. Seguridad personal
El método principal de mitigación de daños en ambientes controlados es la protección localizada alrededor de los trabajadores para reducir al mínimo la emisión de contaminantes transmitidos por el cuerpo (células cutáneas, microorganismos, fibras de ropas, etcétera). Esta protección se logra mediante el uso del equipo de protección individual (EPI) adecuado. Además, en nuestra cartera de productos se ofrece una gama de ropa especializada y general para estos fines.
Categorías principales
2. Seguridad de materiales peligrosos
Para reducir la contaminación, también se puede llevar a cabo la protección localizada alrededor de la zona de trabajo. Podemos ofrecer una gama de campanas y recintos para evitar que el material susceptible entre en contacto con los contaminantes ambientales, además de una variedad de opciones para la eliminación y el almacenamiento de material adecuadas para un ambiente controlado.
Categorías principales
3. Seguridad de las instalaciones
Hay una variedad de opciones de producto a disposición para reducir al mínimo la contaminación en una instalación de sala limpia más amplia. Los contaminantes atmosféricos se pueden monitorizar mediante instrumentos de recuento de partículas y sistemas de filtrado y también están a disposición otras medidas contra la contaminación, como esteras y cintas adhesivas. También ofrecemos una gama de soluciones de señalización y etiquetado para indicar la presencia de riesgos a los trabajadores mientras se mantiene la higiene en las instalaciones con el uso de equipos, detergentes y desinfectantes especiales de limpieza. También tenemos disponibles artículos específicos para la sala limpia como artículos de papelería.
Categorías principales
Productos destacados
Código del producto 7220816
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo, color azul índigo, EPI de cat. III
Código del producto 8001314
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
Código del producto 8001313