Élimination efficace des résidus : une étape critique
Comprendre le type de résidu est important pour déterminer quels matériaux et détergents seront les plus efficaces. Une action mécanique par le personnel est nécessaire pour enlever les débris de production visibles et sub-visibles, les résidus de produits de nettoyage, les marques d'équipement et la contamination. Des tissus avec des propriétés abrasives et absorbantes ainsi que des détergents spécialisés peuvent être nécessaires pour effectuer un niveau supplémentaire de nettoyage, sans avoir besoin de frotter, dans les zones de production propres.
Une comparaison propre
Les données ci-dessous montrent une série de tissus courants pour salles blanches (ISO 5 à 9) comparés à un tissu générique 100% polyester (contrôle), utilisant 70% d'IPA pour enlever les résidus de surface séchés (une fine poudre blanche) d'une solution de 5 000 parties par million (ppm) d'hypochlorite de sodium (eau de Javel).
La microfibre—un tissu hautement absorbant, légèrement touffu, composé de 80% polyester et 20% nylon—était deux fois plus efficace que le tissu de contrôle. La microfibre avec PolyMesh™—un tissu en microfibre avec une couche de tresse en polyester—a également enlevé une quantité significative de résidus visuels grâce à son facteur de frottement supplémentaire. NovaScrub™—une mousse réticulée à pores ouverts durable—s'est avérée excellente pour décoller les résidus séchés, cependant, plus de résidus étaient visibles après séchage, similaire aux résultats du contrôle en polyester. Reportez-vous au tableau pour plus de détails.
Dégager les résidus et les débris
En raison des niveaux élevés de composés organiques volatils (COV), les solutions à 70% d'IPA ne sont pas pratiques pour l'élimination des résidus sur de grandes surfaces. Les détergents avec des surfactants qui dégagent les résidus et les débris sont préférés lors du nettoyage ou de la désinfection.
Un tel nettoyant est Micronova™ NovaClean™. Filtré à 0,1 μm et contenant des métaux et des ions de sel courants dans la gamme des parties par milliard (ppb), il nettoie les surfaces sans laisser de résidus significatifs.
Une deuxième comparaison montre l'efficacité du détergent NovaClean comparé à l'eau déionisée (DI) en tant que solutions pour enlever les résidus d'un désinfectant quaternaire standard, en utilisant la même gamme de tissus discutée ci-dessus. Encore une fois, le tissu en microfibres légèrement touffu s'est avéré le meilleur, laissant cette fois-ci un impressionnant zéro pour cent de résidu du désinfectant standard avec NovaClean comme surfactant. Plusieurs tissus populaires dans les zones aseptiques pour appliquer des désinfectants ont également bien fonctionné avec NovaClean pour enlever tout résidu de désinfectant. D'autres matériaux—PolySorb™, un polyester texturé; MegaTex™, un polyamide texturé; et NovaPoly™, un polyester tricoté—ont beaucoup mieux performé avec NovaClean que le contrôle. Le tissu de contrôle en polyester combiné avec de l'eau DI n'a enlevé qu'environ 50% des résidus de désinfectant, contre 75% d'élimination en utilisant NovaClean comme solution.
Recommandations
En élaborant votre plan pour l'élimination de résidus de routine, considérez le type de résidu, le tissu pour enlever ce résidu, et la solution de nettoyage.
Les microfibres touffues, telles que le tissu en microfibre Micronova™, fonctionnent bien pour éliminer à la fois les résidus de sel et de solution.
Le détergent NovaClean est supérieur à l'eau DI pour enlever les résidus des désinfectants de type amine quaternaire. Pour les sels séchés ou les boues, NovaScrub ou d'autres tissus plus abrasifs sont un bon choix. Lors de l'utilisation de NovaClean ou d'un autre détergent désinfectant pour l'élimination des résidus, des tissus à faible émission de particules comme PolySorb ou MegaTex peuvent être préférés car ils peuvent également être utilisés pour appliquer des désinfectants.
Résidu visible moyen restant après essuyage
Tissu d'essuyage | 5% (v/v) Hypochlorite de sodium* | 1,6% (v/v) Désinfectant ammonium quaternaire |
---|---|---|
70% IPA | NovaClean | |
Tissu de contrôle : 100% Polyester | 25% | 25% |
Microfibre | 12.5% | 0% |
Microfibre avec tresse en polyester | 17.5% | 15% |
Mousse réticulée sèche | 25% | 25% |
Polyester texturé | 30% | 10% |
Polyamide texturé | 12.5% | 0% |
Microfibre | 42.5% | 15% |
Polyester tricoté | 30% | 15% |
Tissu d'essuyage | 1.6% (v/v) Désinfectant ammonium quaternaire | |
---|---|---|
Eau DI | NovaClean | |
Tissu de contrôle : 100% Polyester | 50% | 25%** |
* 5 000 ppm d'eau de Javel diluée **Réduction des résidus de 50% en utilisant NovaClean