Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit
Electroforesis 2D sin aceite en formato de minigel
Marca: Invitrogen™ ZM0002
Detalles adicionales : Peso : 1.64000kg
Includes: Minicelda ZOOM IPGRunner, mechas de electrodos, cinta de sellado, 10 casetes ZOOM IPGRunner y 12 tiras ZOOM, pH 3-10 NL
Descripción
El sistema ZOOM IPGRunner suele completar el isoelectroenfoque (IEF) de separación de primera dimensión en menos de tres horas. El diseño de minigel del sistema es fácil de manipular, elimina las capas depositadas de aceite mineral y permite el procesamiento de hasta 12 muestras a la vez para un alto rendimiento de uso.
- El kit combinado ZOOM IPGRunner incluye todo lo necesario para la separación de primera dimensión: Minicelda ZOOM IPGRunner; 10 casetes ZOOM IPGRunner; 12 tiras ZOOM, pH 3-10 NL
- Para la separación de segunda dimensión, se recomiendan los geles Novex™ Zoom y la minicelda XCell SureLock™ (ambos están disponibles por separado)
Minicelda ZOOM IPGRunner
- Consta de un núcleo ZOOM IPGRunner, una cámara de minicelda y una tapa
- Se puede utilizar para el isoelectroenfoque de hasta 12 tiras IPG (tiras ZOOM) cargadas en dos casetes ZOOM IPGRunner
- Se utiliza para la rehidratación sin aceite y el isoelectroenfoque de hasta seis tiras IPG de 7,0 cm (tiras ZOOM) sin necesidad de unidades separadas para rehidratación e isoelectroenfoque
- Desechables
- 7 cm de longitud
- Contiene una capa final de gel de poliacrilamida con un gradiente de pH fijo
- Etiquetado claro con un número de identificación exclusivo, rango de pH y marcas de orientación
- Se suministra en una tarjeta de tres pliegues para un fácil acceso y extracción
- Los geles ZOOM son geles de poliacrilamida prefabricados diseñados para análisis 2D de proteínas tras someterse a isoelectroenfoque con tiras ZOOM
- Se recomienda su uso con nuestra minicelda XCell SureLock™
- Los geles ZOOM contienen un pocillo IPG y un pocillo marcador de peso molecular; el pocillo IPG está diseñado para admitir tiras ZOOM de 7,0 cm
- Hay dos tipos de geles ZOOM disponibles: Gel NuPAGE™ Novex ZOOM Bis-Tris al 4-12 % y gel Novex ZOOM de Tri-glicina al 4-20 %
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
La minicelda ZOOM™ IPGRunner™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™, la cuña de tensión de gel, la barrera de tampón y la cámara de minicelda El kit combinado ZOOM™ IPGRunner™ incluye la minicelda ZOOM™ IPGRunner™, las mechas de electrodos, la cinta de sellado, 10 casetes ZOOM™ IPGRunner™ y 12 tiras ZOOM™, pH de 3-10 NL El kit de actualización ZOOM™ IPGRunner™ para la minicelda XCell SureLock™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™. Los casetes ZOOM™ IPGRunner™ incluyen mechas de electrodos y cinta de sellado |
|
Tiras IPG ZOOM™ | |
IPGRunner™, ZOOM™ |
Mini XCell SureLock™, Mini ZOOM™ IPGRunner™ | |
Tiras de 7 cm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.