Learn More
Cinc, técnico, tira (metal), bajo en arsénico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Recipiente de plástico
Especificaciones
Color | Gris |
CAS | 7440-66-6 |
Punto de fusión | 419°C |
Punto de ebullición | 907°C |
Fórmula molecular | Zn |
Número MDL | MFCD00011291 |
Cantidad | 500 g |
Sinónimo | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
Clave InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zn] |