Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero chapado en cinc
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero chapado en zinc R&L Enterprises™ se fabrican con acero suave.
9.10€ - 54.40€
Especificaciones
Material | Acero suave chapado en zinc |
---|---|
Tipo de producto | Varilla |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la varilla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la varilla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12956806
|
R&L Enterprises™
3108/31 |
750 mm | 12,5 mm |
19.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12966806
|
R&L Enterprises™
3108/41 |
1000 mm | 12,5 mm |
26.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12368139
|
R&L Enterprises™
3108/21 |
600 mm | 12,5 mm |
54.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12358139
|
R&L Enterprises™
3108/11 |
500 mm | 10 mm |
34.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11715386
|
R&L Enterprises™
3108/11 |
500 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Con rosca
- Disponibles para una amplia gama de diámetros y longitudes
- La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Acero suave chapado en zinc | |
Varilla |