Learn More
Hexahidrato de nitrato de zinc, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509951
17.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10196-18-6
H12N2O12Zn
297.48
MFCD00149889
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
15865313
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10196-18-6
H12N2O12Zn
297.48
MFCD00149889
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
15865313
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc nitrate hexahydrate
Punto de fusión 36.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Zn(NO3)2·6H2O
Índice Merck 14,10144
Información de solubilidad Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nombre IUPAC zinc(2+) hexahydrate dinitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.46
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro