Learn More
Cinc, granulado, malla 20, Thermo Scientific Chemicals
60.84 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc |
Color | Gris |
Punto de fusión | 420.0°C |
Punto de ebullición | 907.0°C |
Densidad | 7.1400g/mL |
Fórmula lineal | Zn |
Cantidad | 500 g |
Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.38 |
Porcentaje de pureza | ≥99.7% (Complexometry) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc, granular, 20 mesh
- Peligro
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.