missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cinc, granulado, malla 20, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4510177
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Punto de fusión 420.0°C
Punto de ebullición 907.0°C
Densidad 7.1400g/mL
Fórmula lineal Zn
Cantidad 100 g
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
Porcentaje de pureza ≥99.7% (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Formulario Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc, granular, 20 mesh
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'