Learn More
Acetato de cinc dihidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593547
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn·2H2O
Índice Merck 15, 10327
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.84
Densidad 1.8400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.