Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Val-Gly Diazometil cetona
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Parte mímica del centro humano de unión a la cisteína proteinasa
- Un inhibidor irreversible de la cisteína proteinasa humana
Especificaciones
Cantidad | 25 mg |
Descripción | Blanco a blanco apagado |
Contenido y almacenamiento | De − 30° a − 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Imita parte del centro de unión de cisteína proteinasa humana; un inhibidor irreversible de la cisteína proteinasa humana |
CAS | 119670-30-3 |
Fórmula molecular | C22H31N5O5 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 445,52g/mol |
Sinónimo | C-3455 |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
Formulario | Polvo |