Learn More
YSI™ Cable de campo Pro Plus Quatro
Para utilizar con el instrumento Professional Plus.
Marca: YSI™ 60579030
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Includes: Sensor de conductividad/temperatura
Description
- Cable de 4 puertos
- Un verdadero cable de campo con MS (especificaciones militares) conectores
- Protector de sonda pesado y resistente
- Mida la conductividad/temperatura, el oxígeno disuelto y dos ISE entre pH, ORP, amonio, nitrato o cloruro
- Longitud del cable: 30 m
Services
Dos años
Specifications
Instrumento Professional Plus |