Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2469-10
Detalles adicionales : Peso : 10.05000kg
Especificaciones
de 4 °C | |
Genética molecular | |
caldo de YPD | |
10.000 g |
Polvo | |
caldo de YPD | |
Frasco de polietileno |