Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2469-500
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Especificaciones
4°C | |
Molecular genetics | |
Microbiology Media | |
500 g |
Powder | |
YPD Broth | |
Poly Bottle |