Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2469-2
Detalles adicionales : Peso : 2.05000kg
Especificaciones
4°C | |
Molecular genetics | |
Microbiology Media | |
2000 g |
Powder | |
YPD Broth | |
Poly Bottle |