Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2469-100
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Especificaciones
4 °C | |
Genética molecular | |
caldo de YPD | |
100 g |
Polvo | |
caldo de YPD | |
Poly Pail |