Learn More
Corning™ Refrigeradores sin hielo básicos XT
Sistemas de refrigeración de sobremesa que proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
72.10€ - 601.90€
Especificaciones
Tipo Ice-free Cooler
Color Purple
Para utilizar con (aplicación) Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries
Cantidad 1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Incluye Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
15582781
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432014
Soporte XT y núcleo de refrigeración XT Módulos CoolRack y CoolSink
232.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15592781
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432015
Sólo soporte XT Starter Módulos CoolRack y CoolSink
72.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15522791
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
432017
One XT holder base, one XT Cooling Core and a CoolRack M-PCR module 12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Refrigerador de plataforma abierta que admite la mayoría de módulos Corning CoolRack™ y Corning CoolSink™
  • El perfil bajo y el tamaño reducido hacen que sea perfecto para su uso en la campana extractora
  • Mantiene las muestras frías (de 0.5 °C a 4.0 °C) durante un máximo de cuatro horas 
  • El indicador de temperatura de 1 °C a 8 °C proporciona una garantía visual de la temperatura correcta. 
  • System may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap-freezing workstation for bacteria, viruses, or proteins
Especificaciones
Especificaciones
Ice-free Cooler
Purple
Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries
1