Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marca:  Eppendorf™ 4861000710
813.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16305745
  • 875.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Eppendorf Xplorer™ plus, monocanal, variable, de 1 a 20 μL, gris claro. Con agitador de balanceo multifuncional con función «Up is up and down is down». Dial de selección para una selección rápida y sencilla de las funciones. Pantalla autoexplicativa a color sin submenús y con un ángulo ergonómico para una óptima legibilidad en todas posiciones. Gracias al cono de punta cargado por resorte en todas las pipetas de hasta 1000 μL, se requiere una fuerza mínima para fijar las puntas y se consigue reducir la tensión. Potente batería recargable para trabajar durante hasta 8 horas sin necesidad de recarga. Toma de corriente independiente: Se puede seguir trabajando mientras se carga. Se ajusta a las condiciones externas (por ejemplo, a la altura geográfica o a los líquidos con alta densidad). La parte inferior de la pipeta puede esterilizarse en autoclave para garantizar la descontaminación. En 9 idiomas diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español. Solo Xplorer plus: Programación individual, ajustes de volumen fijos, protección por contraseña, interruptor de encendido/apagado, aplicaciones adicionales y visualización de intervalos de servicio
Especificaciones
Especificaciones
Lithium-ion
puntas universales, epT.I.P.S.™
Gris
Air-Cushion
Xplorer™ plus
Pipeta electrónica
Ergonomic
Cojín de aire
1 A
certificado específico de lote
Autoclavable
Reusable
1
Yes
De 1 to 20 μl
Pipeteado de Líquidos Acuosos
Multifunction rocker, spring loaded tip cone
Certificados
Ver productos accesorios