Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marca:  Eppendorf™ 4861000716
813.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21923" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12610915
  • 875.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
  • Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
  • Funciona en el idioma que elijas
  • Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
  • Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
  • Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
  • Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
  • Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
  • Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
  • Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
  • Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
  • Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
Resultados reproducibles fiables
  • Las puntas siempre descansan en la misma posición
  • Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
  • Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
PhysioCare Concept™
  • Peso reducido
  • Ergonomía mejorada
  • Equilibrio perfecto
  • Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
  • Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
  • El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
Aplicaciones
  • Pipeteo de líquidos (manual y automático)
  • Dispensación (temporizada y manual)
  • Pipeteo y mezcla
Especificaciones
Especificaciones
±2,5% a ±0,75μL/30μL, ±1% a ±1,5μL/150μL, ±0,6% a ±1,8μ
ClipTip™ 12,5
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
200 μl de epT.I.P.S.™ Puntas de pipeta
Xplorer™ Plus
Pipeta electrónica
Las puntas de pipeta ergonómicas
Pulsador basculante multifuncional, cono para puntas accionado por resorte
8
350μL Punta
Autoclavable
Reusable
1
Yes
De 5 a 100 μl
Punta de pipeta epT.I.P.S™ de 200 μl
0,1 μl
Certificados
Ver productos accesorios