Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for GC
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality.
105.00€ - 111.00€
Especificaciones
Descripción | JERINGA CTC PAL-XT |
---|---|
Calibre de aguja | 23 G |
Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía de gases, manipulación de líquidos |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15229273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928610 |
0,15 mm | 0,63 mm | 250 μl |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15269273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928820 |
0,32 mm | 0,63 mm | 1 ml |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15299263
|
Trajan Scientific and Medical™
2928510 |
0,15 mm | 0,63 mm | 100 μl |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
Especificaciones
JERINGA CTC PAL-XT | |
0,63 mm | |
Para cromatografía de gases, manipulación de líquidos |
23 G | |
0,63 mm |