Learn More
Draeger™ Máscara facial completa X-plore™ 6530 PC
El cuerpo de la máscara X-plore™ 6530, que cumple con las más altas exigencias de calidad y ajuste seguro, está hecho de EPDM, lo que lo hace altamente resistente y agradable para la piel, y ofrece una gran comodidad de uso.
Marca: Draeger™ R55795
Detalles adicionales : Peso : 0.95400kg
Descripción
- Ajuste seguro y cómodo
- Gran campo de visión de 180°
- Lente sin distorsión
- El sistema de ventilación eficaz garantiza lentes sin vaho
- Arnés de 5 puntos
- El diafragma de voz de acero inoxidable proporciona una comunicación de voz clara
Especificaciones
CE, EN148-1 | |
Rosca estándar Rd de 40 x 3,56 mm (0,14 pulg) | |
Personal | |
Policarbonato |
EN136 clase 3 (marca CE), NIOSH (PC), AS/NZS | |
Máscara facial completa | |
Ajustable en 5 puntos | |
1 unidad |