Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de tejido WypAll™ L30
Utilice estas toallitas para proteger el mobiliario y mantener altos niveles de higiene en entornos sanitarios. Las toallitas de tejido Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 son fundas de mobiliario fuertes, resistentes a desgarros y duraderas de 2 capas SCOTT™.
82.30€ - 108.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de papel
Material Tejido
Color Azul
Tela 2 capa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
12693586
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
7300
38 x 23,5 cm Uso general, preparación de superficies de trabajo, equipos de limpieza o lavado de manos
82.30€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12363750
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
7301
38 x 33 cm Limpieza diaria de carácter general; absorción de aceite y grasa; limpieza de equipos, superficies húmedas, manos, cara
108.00€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rollo blanco o azul perforado en 40, 50 o 59 cm de ancho para uso zonas de mucha actividad
  • Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto (salvo rollos de 59 de ancho)
Especificaciones
Especificaciones
Toallita de papel
Tejido
Azul
2 capa