Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza WYPALL™
Paño reutilizable con tecnología HYDROKNIT™. Los paños de limpieza Kimberly-Clark™ WYPALL™ resisten a la mayoría de los disolventes, reducen los residuos y permiten una limpieza rápida al tiempo que ayudan a reducir los costes.
Marca: Kimberly-Clark™ 7442
67.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.87200kg
Descripción
- Suministrado en 6 bolsas x 50 hojas = 300 hojas
- Los paños pueden enjuagarse y reutilizarse.
- La tecnología HYDROKNIT™ proporciona una alta absorbancia, resistencia y durabilidad (en húmedo o en seco).
- Resiste a la mayoría de disolventes, reduce los residuos, permite una limpieza rápida y ayuda a reducir los costes.
- Ideal para la limpieza higiénica en aseos, áreas clínicas y de pacientes, cocinas y áreas de procesamiento de alimentos, lo que ayuda a reducir la contaminación cruzada mediante el uso de códigos de colores.
- Envueltas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable para disponer de acceso inmediato a toallitas con protección higiénica en el área de trabajo.
Especificaciones
Paño seco | |
250 mm | |
1,96 kg (4,32 libras) | |
Reutilizable | |
6 bolsas x 50 hojas |
425 mm | |
Tela de celulosa de polipropileno no tejida | |
Verde | |
425 x 250 mm | |
1 capas |