Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de microfibra WYPALL™
Limpie el cristal, los espejos y otras superficies con un acabado sin estrías. Los paños de microfibra Kimberly-Clark™ WYPALL™ son reutilizables y se pueden lavar hasta 300 veces sin afectar al rendimiento.
Marca: Kimberly-Clark™ 8394
98.93 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21723" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Limpia sin productos químicos.
- Disponibles en 4 colores distintos
- Dimensiones (L x An): 40 x 40cm
- Se suministran en paquetes de 6
- Envueltas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable para disponer de acceso inmediato a toallitas con protección higiénica en su área de trabajo.
- Ideal para limpieza de escritorio y superficies.
Especificaciones
Paño de microfibra | |
40 cm | |
Microfibra | |
Amarillo | |
Limpieza de escritorio y superficies sin productos químicos. |
15,75 pulg. | |
40 cm | |
1,114kg (2,456 libras) | |
40 x 40 cm | |
24/Paq. |