Learn More
WTW™ Cubeta rectangular WTW™
Para la detección automática del filtro y del fotómetro espectral photLab™
82.55€ - 150.00€
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10508381
|
WTW™
250614 |
50 mm |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10324781
|
WTW™
250600 |
20 mm |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10693372
|
WTW™
250605 |
10 mm |
82.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las cubetas de vidrio y cuarzo con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab™ y el fotómetro espectral. Cuando se utilizan cubetas desechables, son necesarios el material PMMA y una superficie lateral estructurada o mate para la detección de cubetas por los fotómetros photoLab™. Las cubetas de vidrio y cuarzo tienen una marca para colocarlas en el fotómetro en la misma dirección y conseguir así una precisión aún mayor. Las cubetas para la medición de turbidez se pueden marcar para evitar influencias del vidrio: esto permite una mayor precisión, también para valores de < 1 NTU.Especificaciones
Cubeta | |
Rectangulares |