Learn More
Bel-Art™ Cintas de etiquetas de papel SP Scienceware™ Write-On™
Utilice un lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta solvente para crear etiquetas que sigan siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel Bel Art&trade SP Scienceware™ Write-On™ resisten la humedad y la mayoría de disolventes y son ideales para su uso en aplicaciones de baja temperatura.
Marca: Bel-Art™ F13484-0075
73.30 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.57600kg
Descripción
Utilice un lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta solvente para crear etiquetas que sigan siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ resisten la humedad y la mayoría de disolventes y son ideales para su uso en aplicaciones de baja temperatura.
- Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de PTFE
- Se despega sin dejar residuos pegajosos
- El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
- El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
- Resiste una temperatura máxima de 157 °C (315 °F) durante 30 minutos u 80 °C (176 °F) durante 24 horas; puede utilizarse hasta -80 °C (-112 °F)
- Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Rojo | |
Para el uso en aplicaciones de baja temperatura | |
40 yd | |
0,75 in | |
7,62 cm |
Caucho, Resina | |
Papel | |
4/paq. | |
36,5 m | |
3 in |