Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-459 matte polyester label with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
32.80€ - 61.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 |
---|---|
Descripción | Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11717104
|
Brady™
114778 |
50,8 x 25,4 mm (An x Al) | 2 x 1 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11707364
|
Brady™
114797 |
38,1 x 12,7 mm (An x Al) | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 500 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11757274
|
Brady™
114806 |
38,1 x 19,1 mm (An x Al) | 1,5 x 0,75 in. (W x H) | 250 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
Rectángulo | |
0,0031 in |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-459) | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación | |
1 | |
-40°C a +100°C | |
0,079 mm |