Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-459 matte polyester label with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Marca: Brady™ 114797
Detalles adicionales : Peso : 0.12250kg
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
500 por rollo | |
1,5 x 0,5 in. (W x H) | |
-40°C a +100°C | |
0,079 mm | |
12,70 x 38,10 mm | |
12,70 mm |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-459) | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación | |
1 | |
Rectángulo | |
38,1 x 12,7 mm (An x Al) | |
0,0031 in | |
15,88 mm | |
38,10 mm |