Learn More
Welch™ Bomba de pistón WOB-L 2585
Utilice estas bombas para aplicaciones de vapor seco o acuoso. Las bombas de pistón Welch Ilmvac™ WOB-L 2585 son bombas de vacío ajustables sin aceite y económicas.
Marca:  Welch™ U2585C-50
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
Código de producto. 10090332
  • 1849.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La fiable bomba de pistón WOB-L es perfecta para muchas aplicaciones habituales de vacío de laboratorio.
  • Características: Vacío a 60 Torr (27,6 pulg. de Hg)
  • Incluye regulador de vacío y medidor: nivel de vacío fácil de ajustar y controlar.
  • Trampa de agua de entrada: la bola flotante se eleva para sellar la bomba contra la ingestión accidental de agua.
  • El silenciador silencia la bomba y los filtros descargan el aire.
Especificaciones
Especificaciones
168/201 l/min
191 mm
250 W
50/60 Hz
432 mm
80 mbar
230 V 50/60 Hz
WOB-L 2585
11,2 kg
305 mm
Bomba de pistón
230 V