Learn More
Fisherbrand™ Gasa de alambre
Proporciona un excelente apoyo a los vasos de precipitados y otros materiales de vidrio durante el calentamiento en soportes de anillo. La tela metálica Fisherbrand™ es un cuadrado plano fabricado en malla de hierro galvanizado.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Código de producto. 11789806
  • 37.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bordes no deshilachados
  • Resistente y duradero
Especificaciones
Especificaciones
Gasa de alambre