Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno de banderas de cables
Marque cables fácilmente para maximizar la legibilidad con este material de etiquetas de polipropileno imprimible por transferencia térmica (B-425). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
Marca: Brady™ 170860
Detalles adicionales : Peso : 0.17700kg
Descripción
- Producto especializado: diseñado para crear etiquetas predimensionadas para el etiquetado de cables de diámetro reducido y, de este modo, incrementar la visibilidad y facilitar la retirada
- Producto duradero: resistente a las temperaturas extremas, los disolventes, como, por ejemplo, los aceites, los productos químicos y el agua
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico resistente que permanece fijado
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 No.0.15-95 y conforme a los requisitos de la norma DIN VDE 0472, apartado 815 de materiales sin halógenos
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL Recognized Component to UL969, CSA Accepted to C22.2 No. 0.15 to 95 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
200 Labels/Cartridge | |
0.0046 in. | |
1.575 in. | |
3 cm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
-94°F to +266°F | |
1.575 x 1.181 in. | |
1.181 in. |