Learn More
Bel-Art™ Electrodo de pH para tubos de RMN SP Scienceware™ Wilmad™
Mida el intervalo de pH de 0 a 14 dentro de una muestra de NMR con este electrodo. Los electrodos de pH para tubos de NMR Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ son compatibles con tubos de NMR de pared de 5 mm.
Marca: Bel-Art™ 66000-0012
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- Electrodo combinado de pH con conector BNC (también conocido como conector n.º 5)
- Para su uso en tubos de NMR de pared fina de 5 mm y hasta 203,2 mm (8 pulg.) de longitud
- Las dimensiones de la sonda de vidrio son de 3 mm D.E. x 180 mm L
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Escala de temperatura: de 0 a 70°C
- Resolución: 0,02 unidades de pH
- Error de sodio: 0,1 a pH 12
- Resistencia a 20 °C: 100 a 1000 megaohmios
- Reproducibilidad: 99 % dentro
NOTA: Los electrodos son extremadamente frágiles; tenga cuidado durante el funcionamiento
Especificaciones
Tubos NMR de 5 mm | |
Electrodo de pH con conector BNC | |
6030-02-BNC |