Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inserto de NMR de pequeño volumen para microcelda con varilla de posicionamiento Kel-F Wilmad-LabGlass™ de 3 mm
El inserto para NMR de pequeño volumen para microcelda con varilla de posicionamiento Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Kel-F de 3 mm es ideal para experimentos que necesitan centrar muestras de pequeño volumen en la bobina de FR, como mediciones de susceptibilidad magnética.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0010
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- El volumen de la muestra puede ser de tan solo 18 µl
- 3 insertos diferentes con varias formas (perilla esférica, tubo capilar y perilla cilíndrica)
- El tubo exterior (pared fina de precisión) se debe pedir por separado en función de la intensidad del campo magnético.
- No se recomienda para experimentos de temperatura variable.
- Utilice nuestras agujas de PTFE (#90630) con jeringas para llenar y limpiar la muestra.
Especificaciones
Adaptador 529-B, conectores Vortex WG-805C e inferiores | |
Varilla de posicionamiento para insertar microceldas de pequeño volumen | |
529-C |
Solo se utiliza con tubos de pared fina de precisión Wilmad-LabGlass