Learn More
Bel-Art™ Extractor de tapones de rotor de RMN de estado sólido de 4,0 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Elimine los posibles daños del tapón y el rotor con este extractor de tapones sin necesidad de giro. El extractor de tapones de rotor de RMN de estado sólido de 4,0 mm Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ simplifica la extracción de los tapones de cierre y de los tapones en la base en las aplicaciones de RMN de estado sólido.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0041
Detalles adicionales : Peso : 0.12920kg
Código de producto. 15358608
  • 2925.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para su uso con tapones de estado sólido de 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de 4 mm
Extractor de tapones de rotor
RS-301-4180
extractor de tapones de rotor de RMN de estado sólido de 4,0 mm
Acero inoxidable