Learn More
DWK Life Sciences Sistema de almacenamiento Wheaton™ Vial File™ con frascos cuentagotas de plástico
Contiene frascos de 40 3 ml de LDPE (polietileno de baja densidad)
Marca:  DWK Life Sciences 211641
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11769685
  • 97.25€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluyen punta cuentagotas montada y tapón acoplado al frasco
  • El tamaño medio de gota es 44
  • Altura: 49 m (1,93 pulgadas)
  • Diámetro: 14 m (0,55 pulgadas)
  • Capacidad: 3 ml (0,1 onzas)
  • Acabado de rosca: 8-425
Especificaciones
Especificaciones
LDPE