Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Screw Cap Finish; no Closures
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
Marca: DWK Life Sciences W986314NG
146.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- No graduados
- Los viales ámbar se han fabricado con vidrio de tipo I para materiales fotosensibles
- Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el envío, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
1,73 in | |
Cónico V | |
44 mm | |
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I |
13 mm | |
1 ml | |
No | |
12 | |
Tapón de rosca | |
12/caja | |
13-425 |