Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio rasgables sin revestimiento
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
Marca: DWK Life Sciences 224197-01
181.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17930kg
Descripción
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
- Aluminio
- Sin revestir
Especificaciones
Natural | |
1000/caja | |
30 mm |
Aluminio | |
Rasgable completo |