Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio rasgables sin revestimiento
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
Marca:  DWK Life Sciences 224192-01
114.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10154222
  • 192.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
  • Aluminio
  • Sin revestir
Especificaciones
Especificaciones
Natural
1000/caja
13 mm
Aluminio
arrancar