Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido cónicos con majas de PTFE
Trituradora de tejido cónica con una mano de mortero de PTFE para tejidos blandos
167.00€ - 193.00€
Code produit | Marque | Capacidad | Longitud de la mano de mortero (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacidad | Longitud de la mano de mortero (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10608085
|
DWK Life Sciences
358137 |
3 ml | 8,6 in | 3,38 in | 0,43 in |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10240472
|
DWK Life Sciences
358141 |
5 ml | 8,6 in | 3,6 in | 0,51 in |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11748939
|
DWK Life Sciences
358145 |
0,5 oz., 15 ml | 9,4 in | 4,48 in | 0,7 in |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
La varilla de acero inoxidable tiene 6.3 mm (0.25 pulg) de diámetro y es lo bastante larga para encajar en el mandril del agitador de varillas Wheaton.
- La mano de PTFE con varilla de acero inoxidable se adapta al homogeneizador eléctrico
- Homogeneiza tejido blando, como el cerebral
- Mortero fabricado con vidrio de borosilicato de bajo contenido en extraíbles
- Los componentes intercambiables eliminan la molestia de las piezas equivalentes
- Esterilizable en autoclave
Spécification
Vidrio de borosilicato, PTFE |