Learn More
DWK Life Sciences Gradillas de almacenamiento Wheaton™ para viales y frascos de muestras
Resistentes y apilables incluso cuando los viales están en su lugar
Marca:  DWK Life Sciences 868808
297.78 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.26750kg
Código de producto. 10574184
  • 339.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados en polipropileno
  • Cada pocillo tiene abertura inferior para drenaje
  • Con indexación alfanumérica
  • Se puede limpiar con un lavador automático
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Capacidad para 50 viales o frascos
  • El DI abierto es de 30 mm
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
13,25 × 11,5 × 1,25 pulg (33,7 × 29,2 × 3 cm)
13,25 in
11,5 in
1,25 in
50
33,7 cm
29,2 cm
3 cm
3 cm