Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
Marca: DWK Life Sciences 224100-192
Detalles adicionales : Peso : 2.81230kg
Descripción
Proporcionan tapas herméticas
- Los tapones rectos modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio (06-406-11B)
- Los tapones de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas (06-447E, 06-45156- )
Especificaciones
Gris | |
13 mm | |
13 mm | |
Mezcla de isopreno de clorobutilo | |
50 durómetros |
Tapón de liofilización de 2 patas; mezcla de isopreno de clorobutilo | |
Liofilización | |
20 mm | |
Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 13 mm y DE de 20 mm | |
Sí |