Learn More
DWK Life Sciences Frascos de envío de muestras Wheaton™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Descripción
Compliance
Cumple los requisitos de USP Tipo III.
Especificaciones
Capacidad | 4,22 oz, 125 mL |
Material del cierre | Caucho |
Tamaño del tapón | 48-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 51 mm |
Altura (imperial) | 40,1 in |
Altura (métrico) | 102 mm |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
Diámetro (imperial) | 20 in |