Learn More
DWK Life Sciences Tubo depurador/absorbente Wheaton™
Para el análisis de arsénico mediante el método colorimétrico de dietilditiocarbamato de plata (SDDC)
Marca: DWK Life Sciences 180034
96.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Elimina la bola y la junta de rótula que conectan los componentes depuradores y absorbentes
- El aparato montado es independiente y fácil de usar.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Aplicaciones:
Para análisis de arsénico
Especificaciones
Tubo depurador/absorbente | |
Para análisis de arsénico mediante el método de dietilditiocarbamato de plata | |
Vidrio de borosilicato | |
1/Paq. |