Learn More
DWK Life Sciences Vial de centelleo de líquidos de vidrio sin tapón de rosca Wheaton™
Vidrio con bajo nivel de potasio Wheaton 180
Marca: DWK Life Sciences 986532
Detalles adicionales : Peso : 7.75490kg
Descripción
Vidrio con bajo nivel de potasio Wheaton 180
- Capacidad: 20 ml
- Tamaño de tapón de rosca 22-400
Especificaciones
28 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Instrumental de recuento de centelleo, viales de muestras, transferencia de muestras de un laboratorio a otro | |
0,67 oz | |
20 mL | |
61 mm | |
22-400 |
Transparente | |
20 ml | |
2,4 in | |
Wheaton™ | |
Tapón de rosca | |
Vial de centelleo |