Learn More
DWK Life Sciences Generador de arsina de Wheaton™, modificado
Modificado para el análisis de arsina
Marca: DWK Life Sciences 180023
143.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Versión modificada del número de catálogo 180020 para el análisis de arsina
- El sistema autónomo tiene una junta cónica estándar 24/40 Clear-Seal™
- Unidad depurador/absorbente de una pieza
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
- Elimina la engorrosa bola y la junta de rótula que conectan el depurador y los tubos absorbentes
- Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33
Compliance
Cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
Especificaciones
Generador de arsina | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el análisis de arsina mediante el método SDDC |
24/40 | |
USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Matraz Erlenmeyer de 125 ml con junta 24/40, unidad de depurador/absorbente de una pieza |