Learn More
DWK Life Sciences Ampollas estándar transparentes graduadas Wheaton™
Recipientes de vidrio diseñados para sellado hermético, conservando la pureza y prolongando la vida útil del contenido
413.00€ - 540.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Ampolla estándar graduada |
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11748709
|
DWK Life Sciences
176759 |
7mL |
413.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758709
|
DWK Life Sciences
176762 |
20 ml |
540.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Una banda dorada en el tubo indica que la ampolla está graduada para facilitar su rotura.
- Fabricado con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos de color ámbar y transparente USP tipo I
- Métodos de esterilización: autoclave, calor seco y EtO
- Evita la contaminación cruzada
Normas de envasado, normas medioambientales y de diagnóstico, liofilización y almacenamiento criogénico
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Ampolla estándar graduada | |
Transparente | |
ASTM E438, Tipo I, Clase A |