Learn More
DWK Life Sciences Cono Imhoff plástico Wheaton™
Unidad de acrilonitrilo de estireno de 1000 ml
Marca: DWK Life Sciences W990800
187.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17930kg
Descripción
- Graduaciones: De 0,3 a 1 ml (en subdivisiones de 0,1 ml), de 1 a 10 ml (en 0,5 ml), de 10 a 40 ml (en 1 ml) y de 40 a 100 ml (en 2 ml)
- Marcas también a 250, 500 y 1000 ml
- Fabricado en acrilonitrilo de estireno y suministrado con tapón de polipropileno insertado
Especificaciones
1000 mL | |
Sí | |
33,81 oz | |
45,72 cm |
Gradilla para conos Imhoff, determinación volumétrica de sólidos sedimentables en aguas superficiales y salinas, así como residuos domésticos e industriales | |
SAN | |
18 in |